9-Anthracènecarbaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11122-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR11122-25G APOSOR11122-500G APOSOR11122-100G
9-Anthracènecarbaldéhyde
9-Anthracènecarbaldéhyde
Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001254
Numéro CAS: 642-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité