1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-Bis(chloromethyl)-2,2-dibromocyclopropane
OR11129-10G OR11129-5G
APOSOR11129-10GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR11129-10G APOSOR11129-5G
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Formule: C₅H₆Br₂Cl₂
MW: 296,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101445
Numéro CAS: 98577-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité