5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphényl)éthane-1-one
APOSOR1113-10GEA 12.6 EUR InStock
APOSOR1113-10G APOSOR1113-1G
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 55…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191850
Numéro CAS: 1450-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité