6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111308-250MG OR111308-500MG
APOSOR111308-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR111308-250MG APOSOR111308-500MG
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₆ClN₃O₂
MW: 211,6051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704709
Numéro CAS: 14714-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité