4-Bromo-N,N-diméthylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11136-500GEA 108 EUR InStock
APOSOR11136-500G APOSOR11136-100G
4-Bromo-N,N-diméthylaniline
4-Bromo-N,N-diméthylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C
Point de fusion: 52…54 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000093
Numéro CAS: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité