Bromomethyl methyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11138-25G OR11138-5G
APOSOR11138-25GEA 161 EUR InStock
APOSOR11138-25G APOSOR11138-5G
Bromomethyl methyl ether
Bromomethyl methyl ether
Formule: C₂H₅BrO
MW: 124,97 g/mol
Point d'ébullition: 27 °C
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1.531 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000171
Numéro CAS: 13057-17-5
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité