Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-nitrotoluène

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR11139-100GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR11139-100G
2-Bromo-4-nitrotoluène
2-Bromo-4-nitrotoluène


Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007195
Numéro CAS: 7745-93-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité