5-Chlorobenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR11144-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR11144-1G
5-Chlorobenzimidazole
5-Chlorobenzimidazole
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015012
Numéro CAS: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité