5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111442-1G OR111442-5G
APOSOR111442-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111442-1G APOSOR111442-5G
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₆H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128277
Numéro CAS: 54820-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité