Isocyanate de 4-cyanophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11147-250MG OR11147-500MG
APOSOR11147-250MGEA 58.2 EUR InStock
APOSOR11147-250MG APOSOR11147-500MG
Isocyanate de 4-cyanophényle
Isocyanate de 4-cyanophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₄N₂O
MW: 144,13 g/mol
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité