6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinonitrile
OR111473-1G OR111473-250MG
APOSOR111473-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR111473-1G APOSOR111473-250MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553070
Numéro CAS: 847144-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité