Ethynylcyclopropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropylacetylene
OR11148-100G OR11148-25G OR11148-5G
APOSOR11148-100GEA 188 EUR InStock
APOSOR11148-100G APOSOR11148-25G APOSOR11148-5G
Ethynylcyclopropane 98%
Ethynylcyclopropane
Formule: C₅H₆
MW: 66,1 g/mol
Point d'ébullition: 51 °C
Densité: 0.781 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02181090
Numéro CAS: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité