Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',6'-Diméthylacétanilide

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2,6-Diméthylphényl)acétamide

APOSOR111521-5GEA 19 EUR InStock
APOSOR111521-5G APOSOR111521-100G APOSOR111521-25G
2',6'-Diméthylacétanilide
2',6'-Diméthylacétanilide


Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008675
Numéro CAS: 2198-53-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité