6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
OR111545-1G OR111545-5G OR111545-10G
APOSOR111545-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR111545-1G APOSOR111545-5G APOSOR111545-10G
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Formule: C₅H₃ClN₄O
MW: 170,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01219639
Numéro CAS: 33050-32-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité