Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
OR111558-1G OR111558-5G
APOSOR111558-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR111558-1G APOSOR111558-5G
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formule: C₈H₈Cl₂N₂O₂
MW: 235,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16661134
Numéro CAS: 458543-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité