2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
OR11157-25G OR11157-5G OR11157-100G
APOSOR11157-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR11157-25G APOSOR11157-5G APOSOR11157-100G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Formule: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001598
Numéro CAS: 615-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité