2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111618-10G OR111618-1G OR111618-5G
APOSOR111618-10GEA 741 EUR InStock
APOSOR111618-10G APOSOR111618-1G APOSOR111618-5G
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Formule: C₈H₉N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01001352
Numéro CAS: 6144-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité