3-Oxoglutarate de diéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11166-100G OR11166-25G OR11166-5G
APOSOR11166-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR11166-100G APOSOR11166-25G APOSOR11166-5G
3-Oxoglutarate de diéthyle 97%
3-Oxoglutarate de diéthyle
Formule: C₉H₁₄O₅
Point d'ébullition: 250 °C
Densité: 1.112 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009200
Numéro CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité