Chlorure de 4-(diméthylamino)benzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR11167-25G
APOSOR11167-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR11167-25G
Chlorure de 4-(diméthylamino)benzoyle
Chlorure de 4-(diméthylamino)benzoyle
Formule: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,64 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C/15mmHg
Point de fusion: 142…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236039
Numéro CAS: 4755-50-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité