2',4'-Dihydroxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
APOSOR1119-100GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR1119-100G
2',4'-Dihydroxyacétophénone 98%
2',4'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002279
Numéro CAS: 89-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité