3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11194-25G OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11194-25G APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671541
Numéro CAS: 603-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité