2-Hydroxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
OR11197-500G
APOSOR11197-500GEA 108 EUR InStock
APOSOR11197-500G
2-Hydroxypyridine
2-Hydroxypyridine
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Point d'ébullition: 280…281 °C
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006268
Numéro CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité