2-Quinoxalinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11198-100G OR11198-500G OR11198-25G
APOSOR11198-100GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR11198-100G APOSOR11198-500G APOSOR11198-25G
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formule: C₈H₆N₂O
Point de fusion: 271…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006722
Numéro CAS: 1196-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité