2-Méthoxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11202-100G OR11202-500G OR11202-25G
APOSOR11202-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR11202-100G APOSOR11202-500G APOSOR11202-25G
2-Méthoxybenzonitrile 97%
2-Méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 256 °C
Densité: 1.093 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001783
Numéro CAS: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité