3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl]acetic acid
OR11204-250G OR11204-50G
APOSOR11204-250GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR11204-250G APOSOR11204-50G
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₃
MW: 222,03 g/mol
Point de fusion: 239…241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180547
Numéro CAS: 56187-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité