1-Methyl-2-aminoterephthalate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-methoxycarbonylbenzoic Acid, 3-Amino-4-carbomethoxybenzoic Acid, 2-Aminoterephthalic Acid 1-Methyl Ester
OR11206-25G
APOSOR11206-25GEA 377 EUR InStock
APOSOR11206-25G
1-Methyl-2-aminoterephthalate
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Point de fusion: 218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00189374
Numéro CAS: 60728-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité