6-Nitro-o-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR11212-100G OR11212-10G OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR11212-100G APOSOR11212-10G APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidine
6-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 93…96 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007744
Numéro CAS: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité