3-Méthyl-2-nitroanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether
OR11213-10G OR11213-25G OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR11213-10G APOSOR11213-25G APOSOR11213-5G
3-Méthyl-2-nitroanisole 97%
3-Méthyl-2-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C/35mmHg
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007179
Numéro CAS: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité