2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl 2-nitroterephthalate
OR11224-25G OR11224-5G
APOSOR11224-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR11224-25G APOSOR11224-5G
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Formule: C₉H₇NO₆
MW: 225,17 g/mol
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024510
Numéro CAS: 35092-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité