Phenethyl isocyanate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
OR11236-25G OR11236-5G OR11236-100G
APOSOR11236-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR11236-25G APOSOR11236-5G APOSOR11236-100G
Phenethyl isocyanate 98%
Phenethyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C
Densité: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037044
Numéro CAS: 1943-82-4
EINECS: 413-080-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité