Trithiocyanuric acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11248-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR11248-100G APOSOR11248-500G
Trithiocyanuric acid 98%
Trithiocyanuric acid
Formule: C₃H₃N₃S₃
MW: 177,27 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006052
Numéro CAS: 638-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité