2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1125-100G
APOSOR1125-100GEA 163 EUR InStock
APOSOR1125-100G
2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine
2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023199
Numéro CAS: 4472-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité