2,6-Dichloropurine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11256-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR11256-10G APOSOR11256-25G APOSOR11256-100G
2,6-Dichloropurine
2,6-Dichloropurine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
MW: 189 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077725
Numéro CAS: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité