Benzyl(purine-6-yl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11257-100G OR11257-25G OR11257-5G
APOSOR11257-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR11257-100G APOSOR11257-25G APOSOR11257-5G
Benzyl(purine-6-yl)amine
Benzyl(purine-6-yl)amine
Formule: C₁₂H₁₁N₅
Point de fusion: 229…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005572
Numéro CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité