Pyrogallol 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acide pyrogallique
APOSOR11265-500GEA 80 EUR InStock
APOSOR11265-500G APOSOR11265-100G APOSOR11265-1KG
Pyrogallol 98+%
Pyrogallol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002192
Numéro CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité