2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
OR11269-1G OR11269-5G OR11269-25G
APOSOR11269-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR11269-1G APOSOR11269-5G APOSOR11269-25G
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,074 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038955
Numéro CAS: 51012-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité