2'-Méthylacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
OR11271-100G OR11271-25G OR11271-500G
APOSOR11271-100GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR11271-100G APOSOR11271-25G APOSOR11271-500G
2'-Méthylacétophénone
2'-Méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Densité: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008734
Numéro CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité