2,6-Xylidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 87 EUR InStock
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xylidine
2,6-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C/739mmHg
Point de fusion: 44540 °C
Densité: 0.984 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007747
Numéro CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité