3'-Hydroxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11287-100G OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR11287-100G APOSOR11287-25G
3'-Hydroxyacétophénone
3'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 95…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002298
Numéro CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité