Acide (2-bromophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
OR11296-500G
APOSOR11296-500GEA 243 EUR InStock
APOSOR11296-500G
Acide (2-bromophényl)acétique 98%
Acide (2-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004314
Numéro CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité