3',5'-Diméthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Diméthoxyacétophénone 98%
3',5'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 290…291 °C
Point de fusion: 33…41 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008739
Numéro CAS: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité