Acide 2,3,5-triiodobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: TIBA
APOSOR11299-100GEA 273 EUR InStock
APOSOR11299-100G APOSOR11299-25G
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque 98%
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque
Formule: C₇H₃I₃O₂
MW: 499,81 g/mol
Point de fusion: 220…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002420
Numéro CAS: 88-82-4
EINECS: 201-859-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité