Alcool 3,5-diméthoxybenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR11308-100G OR11308-10G OR11308-25G
APOSOR11308-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR11308-100G APOSOR11308-10G APOSOR11308-25G
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique 98%
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 183…186 °C/20mmHg
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004641
Numéro CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité