2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11314-25GEA 119 EUR InStock
APOSOR11314-25G APOSOR11314-5G APOSOR11314-100G
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formule: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Point de fusion: 213…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152229
Numéro CAS: 15864-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité