3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
OR11318-500G
APOSOR11318-500GEA 249 EUR InStock
APOSOR11318-500G
3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle 97%
3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 297…299 °C
Point de fusion: 42…43 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008432
Numéro CAS: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité