4-(2-Chlorophénoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11348-25G OR11348-5G
APOSOR11348-25GEA 299 EUR InStock
APOSOR11348-25G APOSOR11348-5G
4-(2-Chlorophénoxy)aniline
4-(2-Chlorophénoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01733272
Numéro CAS: 56705-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité