Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
OR11373-1G OR11373-5G
APOSOR11373-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11373-1G APOSOR11373-5G
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Methyl-4-methoxypicolinate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956223
Numéro CAS: 29681-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité