4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11384-10G OR11384-1G OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR11384-10G APOSOR11384-1G APOSOR11384-100G
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
MW: 143,17 g/mol
Point de fusion: 287 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00626872
Numéro CAS: 20485-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité