6-Bromo-4-quinazolone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11429-5G OR11429-100G OR11429-25G
APOSOR11429-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR11429-5G APOSOR11429-100G APOSOR11429-25G
6-Bromo-4-quinazolone 98%
6-Bromo-4-quinazolone
Formule: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,04 g/mol
Point de fusion: 272…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01219541
Numéro CAS: 32084-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité