1-(2-Bromoéthoxy)-4-nitrobenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR11447-25G OR11447-5G OR11447-100G
APOSOR11447-25GEA 217 EUR InStock
APOSOR11447-25G APOSOR11447-5G APOSOR11447-100G
1-(2-Bromoéthoxy)-4-nitrobenzène 95%
1-(2-Bromoéthoxy)-4-nitrobenzène
Formule: C₈H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031363
Numéro CAS: 13288-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité